Få mere at vide
Socorex™ Ecostep™ Repeterende pipettesprøjter, udvalgspakke
Artikelnummer. 15520754
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,75 ml, 3,75 ml, 37,5 ml, 3.75 mL, 37.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15520754 0,75 ml, 3,75 ml, 37,5 ml, 3.75 mL, 37.5 mL Pakke med 60
1 options
Artikelnummer. 15520754 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 316.900
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Ikke-sterile, bulk-leverede sprøjter til Stepper™ gentagne pipetter. Socorex™ Ecostep™ Stepper™ Sprøjter, Selection Pack er farvekodede og kommer i tre volumenbaserede størrelser.
  • Ikke-sterile sprøjter leveres i løs vægt.
  • Tre farvekodede volumenbaserede størrelser.
  • Selection pack leveres med 20 af hver størrelse (0,75 ml, 3,75 ml, 37,5 ml).
  • Hurtig isætning og fjernelse fra Stepper™ .
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,75 ml, 3,75 ml, 37,5 ml, 3.75 mL, 37.5 mL
Sterilitet Ikke steril
Præcision <2.0% - <1.0% / <1.0% - <0.8% / <0.8% - <0.5%
Nøjagtighed <±2,0 % -<± 1,0 % /<± 1,0 % -<± 0,7 % /<± 0,5 %
Format Individuelt indpakket
Emballage Enkelt indpakket
Mængde 60/PK 20/str
Til brug med (udstyr) Ecostep Stepper Repeating Pipette
Uddannet Ja
Produktlinje Ecostep
Materiale Polypropylen/Polyethylen