Få mere at vide
Socorex™ Ecostep Bioproof™ Repeterende pipettesprøjter, udvalgspakke
Artikelnummer. 15530754
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,75 ml, 3,75 ml, 37,5 ml, 3.75 mL, 37.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15530754 0,75 ml, 3,75 ml, 37,5 ml, 3.75 mL, 37.5 mL Pakke med 60
1 options
Artikelnummer. 15530754 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 316.900.9
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Enkeltindpakkede, steriliserede sprøjter af høj renhed til Stepper™ gentagne pipetter. Socorex™ Ecostep Bioproof™ Stepper™ Sprøjter, Selection Pack er certificeret til sterilitet og er fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA og pyrogener (endotoksiner).
  • Sterile, enkelt indpakkede sprøjter.
  • Humant DNA, DNase, RNAse og pyrogen (endotoksin) fri.
  • Tre farvekodede volumenbaserede størrelser.
  • Selection pack leveres med 20 af hver størrelse (0,75 ml, 3,75 ml, 37,5 ml).
  • Hurtig isætning og fjernelse fra Stepper™ .
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,75 ml, 3,75 ml, 37,5 ml, 3.75 mL, 37.5 mL
Sterilitet Ikke steril
Præcision <2.0% - <1.0% / <1.0% - <0.8% / <0.8% - <0.5%
Nøjagtighed <±2,0 % -<± 1,0 % /<± 1,0 % -<± 0,7 % /<± 0,5 %
Format Individuelt indpakket
Emballage Enkelt indpakket
Mængde 60/PK 20/str
Til brug med (udstyr) Ecostep Stepper Repeating Pipette
Uddannet Ja
Produktlinje Ecostep Bioproof
Materiale Polypropylen/Polyethylen