Få mere at vide
LevGo™ Spatler
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 300/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 15 og 1,5 ml |
| Produkttype | Spatel/Scoop |
| Bredde (metrisk) | 7 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | Ske-flare: 25 x 14 mm, Skovl/pluk: 30 x 3 mm |
| Dimensioner (L x B) | 140 x 7 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 140 mm |