Få mere at vide
Thermo Scientific™ EcoRI (10 U/μ L)
Product Code. 10680071 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
10.000 enheder
5 x 5.000 enheder
5000 U
Unit Size:
10000 enheder
5000 enheder
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
10680071 10.000 enheder 10000 enheder
10819360 5000 U 5000 enheder
10252630 5 x 5.000 enheder Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10680071 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. ER0275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    644.00 DKK
    560.65 DKK / 10000 enheder
    Spare 83.35 DKK
    12% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Add to basket
EcoRI-restriktionsenzymet genkender G^AATTC-steder og skærer bedst ved 37 °C i sin egen unikke buffer.
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet – streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym EcoR I
Kompatibel buffer Unik buffer (10X buffer EcoRI)
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 10.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning