Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ Akkumuleringscenter
Artikelnummer. 10629790
Holder:
6 trommer
8 Drums
Farve:
Black
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10629790
Brand: Justrite™ 28659
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skab tilpassede systemer for at levere en komplet løsning. De Justrite™ EcoPolyBlend™ Accumulation Center kombinerer enheder for at skabe skræddersyede spildkontrolsystemer, hvilket giver mulighed for den perfekte løsning til specifikke industribehov.
Lav profil EcoPolyBlend™ Akkumuleringscentre måler kun 5,5 tommer. (140 mm) høj for nem håndtering af tromler. Disse akkumuleringscentre er lavet af genanvendt polyethylen og er næsten uigennemtrængelige for kemikalier, herunder syrer og ætsende stoffer. Sømløs konstruktion eliminerer lækager, hvilket gør disse ideelle til tromlefyldning og dispensering. Selvplacerende riste vil ’ikke køre op og er aftagelige for nem rengøring. Kombiner 2-, 4-, 6- og 8-tromme modulære enheder for at skabe dit eget tilpassede system. Brug de valgfri sammenføjningsklemmer til at låse enheder godt sammen. Sump forbliver adskilte, og clips kan fjernes for nem genplacering.
Tekniske data
Farve Sort
Holder 6 trommer