Få mere at vide
Ecopladib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443109
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16443109 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16443109 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00037
MedChemExpress Ecopladib is a sub-micromolar inhibitor of cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α), with IC50s of 0.15 μM and 0.11 μM in the GLU micelle and rat whole blood assays, respectively.
Ecopladib is a sub-micromolar inhibitor of cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α), with IC50s of 0.15 μM and 0.11 μM in the GLU micelle and rat whole blood assays, respectively.
Spécification
Kemisk navn eller materiale Ecopladib
CAS 381683-92-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C39H33Cl3N2O5S
Mængde 1 mg
Synonym PLA 725
SMIL O=C(O)C1=CC=C(OCCC2=C(CCNS(=O)(CC3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=O)N(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C6=C2C=C(Cl)C=C6)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 748.11
Formel vægt 748.11
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.