Få mere at vide
Norell™ Økonomi Standard borosilikatglas NMR prøverør
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,97 mm
10 mm
Emballage:
100 pakke
5 Pakke
50 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
- Til auto-sampling-systemer og high-throughput NMR
- De Norell Standard Series™ af NMR-rør er udviklet til kvalitet og præcision
- Stort set al bund- og vægvariation er blevet elimineret, hvilket i høj grad forbedrer flimringstider og prøvereproducerbarhed
- Uanset om man overvåger en reaktion, leder efter en ny forbindelse eller laver rutinemæssig NMR, standarden Series™ er det foretrukne rør for nutidens videnskabsmand
- Alle rør har polerede ender, hvilket gør dem mindre modtagelige for at gå i stykker
- Der medfølger farvede kasketter
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | NMR prøverør |
| Emballage | 100 pakke |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8.76 mm |
| Til brug med (applikation) | Til automatiske prøveudtagningssystemer og high-throughput NMR |
| Inkluderer | Kasketter |