Få mere at vide
Norell™ Økonomi Standard borosilikatglas NMR prøverør
Artikelnummer. 12820026
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,97 mm
10 mm
Emballage:
100 pakke
5 Pakke
50 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 5
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Emballage unitSize
12820026 178 mm 10 mm 100 pakke Pakke med 100
12830026 203 mm 10 mm 100 pakke Pakke med 100
12852336 203 mm 4,97 mm 50 stk Pakke med 50
12872336 203 mm 4,97 mm 5 Pakke Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12820026 Leverandør Norell™ Leverandørnr. 10017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5775.00 DKK
    5038.67 DKK / Pakke med 100
    Spare 736.33 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til auto-sampling-systemer og high-throughput NMR
  • Til auto-sampling-systemer og high-throughput NMR
  • De Norell Standard Series™ af NMR-rør er udviklet til kvalitet og præcision
  • Stort set al bund- og vægvariation er blevet elimineret, hvilket i høj grad forbedrer flimringstider og prøvereproducerbarhed
  • Uanset om man overvåger en reaktion, leder efter en ny forbindelse eller laver rutinemæssig NMR, standarden Series™ er det foretrukne rør for nutidens videnskabsmand
  • Alle rør har polerede ender, hvilket gør dem mindre modtagelige for at gå i stykker
  • Der medfølger farvede kasketter
Tekniske data
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype NMR prøverør
Emballage 100 pakke
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 8.76 mm
Til brug med (applikation) Til automatiske prøveudtagningssystemer og high-throughput NMR
Inkluderer Kasketter