Få mere at vide
JULABO™ Kryo-kompakt cirkulationspumpe, CF-serien
Artikelnummer. 10081743
Model-:
CF30
CF40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10081743
Brand: JULABO™ 9400330
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til interne og eksterne temperaturapplikationer. Tilbyder kompakte køle-/varmecirkulatorer. Små overordnede dimensioner gør det muligt at placere enheder på en meget lille overflade eller i en kompleks installation. Alle modeller har en varmekapacitet på 2 kW og klassificering 3 i henhold til DIN12876-1.
  • Ergonomisk design og nem betjening
  • Små overordnede mål for laveste pladsbehov
  • Stænksikkert tastatur
  • Stort lysstærkt LED-temperaturdisplay
  • Præcis PID temperaturkontrol
  • RS232 interface til PC-tilslutning
  • Justerbar høj temperatur afskæring
  • Klassificering 3 i henhold til DIN12876-1
  • Pumpetilslutninger til eksterne temperaturapplikationer
  • Badeåbning til temperaturstyring af små genstande i badekarret
  • Forreste afløb
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Kapacitet (metrisk) 3.5 L
Kølekapacitet 0,32 kW ved 20 °C
Temperaturområde -30 °C til +150 °C
Vise LED
Varmekapacitet 2 kW
Inkluderer 2 hver med modhager til rør 8 og 12 mm ID (pumpeforbindelser M16x1 hun)
Model- CF30
Pumpekapacitet 15 l/min, 0,35 bar
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Dimensioner (L x B x H) 46 x 24 x 40 cm
Mål (LxBxH) Indvendig 3 x 16 x 14 cm
Længde (metrisk) 459.74 mm
Længde (metrisk) interiør 30.48 mm
Bredde (metrisk) 238.76 mm
Bredde (metrisk) interiør 160.02 mm
Højde (metrisk) 398.78 mm
Dybde (metrisk) interiør 139.7 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 34.926 kg
Vægt (metrisk) 35 kg
Spænding 230 V
Strømstyrke 10 A
Frekvens 50 Hz