Få mere at vide
Bel-Art™ Økonomiske prøveudtagningsskeler, ikke-sterile
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
63 mL
83 mL
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Kapaciteten er angivet på hver hvide scoop
- Udjævning af prøven til den flade øverste kant sikrer en gentagelig og ensartet volumenmåling
- Fladbundsform og let vægt giver mulighed for brug som vejebåd
- Et stykke scoops er lavet af holdbart, FDA-kvalitet, slagfast polystyrenplast
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 12/Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Scoop |
| Vis mere |