Få mere at vide
Bel-Art™ Økonomiske prøveudtagningsskeler, ikke-sterile
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
63 mL
83 mL
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Capacity is listed on each white scoop
- Leveling the sample to the flat top edge ensures a repeatable and consistent volume measure
- Flat bottom shape and light weight allows for use as a weighing boat
- One-piece scoops are made from durable, FDA grade, high-impact polystyrene plastic
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 12/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | White |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Engangs | Single-use |
| Produkttype | Scoop |
| Vis mere |