Få mere at vide
Bel-Art™ Økonomiske prøveudtagningsskeler, ikke-sterile
Artikelnummer. 11322184 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
63 mL
83 mL
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11322184
Brand: Bel-Art™ F369330022
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et billigt og præcist mål til tør eller flydende prøveindsamling.
  • Kapaciteten er angivet på hver hvide scoop
  • Udjævning af prøven til den flade øverste kant sikrer en gentagelig og ensartet volumenmåling
  • Fladbundsform og let vægt giver mulighed for brug som vejebåd
  • Et stykke scoops er lavet af holdbart, FDA-kvalitet, slagfast polystyrenplast
Tekniske data
Mængde 12/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Flat Bottom
Kapacitet (engelsk) 2,7 oz.
Kapacitet (metrisk) 83 mL
Farve Hvid
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Engangsbrug
Produkttype Scoop
Til brug med (applikation) Angiv nøjagtige mål for tørre eller flydende mål
Længde (engelsk) 59/16 tommer.
Størrelse 10.3 x 4.9 x 2.9 cm (LxWxH) Bowl
Bredde (engelsk) 1 ¹5/16 tommer.
Bredde (metrisk) 4.9 cm
Længde (engelsk) Håndtag 0,083 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 3.8 cm
Materiale Polystyren med høj slagkraft (FDA-kvalitet)
Længde (metrisk) 14.1 cm