Få mere at vide
Bel-Art™ Økonomiske prøveudtagningsskeler, ikke-sterile
Artikelnummer. 11312184 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
63 mL
83 mL
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11312184
Brand: Bel-Art™ F369330021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et billigt og præcist mål til tør eller flydende prøveindsamling.
  • Kapaciteten er angivet på hver hvide scoop
  • Udjævning af prøven til den flade øverste kant sikrer en gentagelig og ensartet volumenmåling
  • Fladbundsform og let vægt giver mulighed for brug som vejebåd
  • Et stykke scoops er lavet af holdbart, FDA-kvalitet, slagfast polystyrenplast
Tekniske data
Mængde 12/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Flat Bottom
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Kapacitet (metrisk) 63 mL
Farve Hvid
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Engangsbrug
Produkttype Kemi Scoop
Til brug med (applikation) Angiv nøjagtige mål for tørre eller flydende mål
Længde (engelsk) 5¹ /16 tommer.
Størrelse 9.4 x 4.4 x 2.7 cm (LxWxH) Bowl
Bredde (engelsk) 0,029 tommer.
Bredde (metrisk) 4.4 cm
Længde (engelsk) Håndtag 1,375 tommer
Længde (metrisk) håndtag 3.5 cm
Materiale Polystyren med høj slagkraft (FDA-kvalitet)
Længde (metrisk) 12.9 cm