Få mere at vide
Gilac™ Økonomi-pedalbeholder med hjul
Artikelnummer. 31777287
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 L
80 L
120 L
Farve:
Hvid, Blå
Hvid, Grøn
Hvid, Gul
Hvid, Rød
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve
31777287 80 L Hvid, Blå
31777247 60 L Hvid, Rød
31777276 120 L Hvid, Grøn
31777256 60 L Hvid, Gul
31777261 80 L Hvid, Rød
31777267 120 L Hvid, Blå
31777284 60 L Hvid, Grøn
31777263 80 L Hvid, Gul
31777275 120 L Hvid, Rød
31777262 60 L Hvid, Blå
31777272 80 L Hvid, Grøn
31777269 120 L Hvid, Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 31777287 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G618010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    718.89 DKK
    530.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 187.97 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til håndfri brug tilbyder denne pedalbeholder glat betjening og nem mobilitet via integrerede hjul, tilgængelige i flere størrelser og farver
  • Kompakt på trods af sin store kapacitet (60 L), tilpasser sig alle rum.
  • Mellemstor størrelse (80, 120 L) opsamler en betydelig mængde affald, samtidig med at den kan tilpasses alle rum.
  • Monteret på plastikhjul (55 mm diameter) for nem bevægelse.
  • Lige håndtag for nem håndtering.
  • Dimensioner:
    • 700 mm højde, 490 mm dybde, 380 mm bredde
    • 735 mm højde, 490 mm dybde, 415 mm bredde
    • 875 mm højde, 510 mm dybde, 425 mm bredde
  • Indendørs brug.
  • Uigennemsigtige vægge.
  • Det blå låg åbner med en pedal for at forhindre forurening. HACCP-kompatibel.
  • Lige håndtag og to hjul (55 mm diameter) for nem bevægelse.
  • Struktur og hjul lavet af HDPE: et holdbart, rustfrit materiale.
  • Høj modstand mod temperaturer fra -40 °C til +90 °C.
  • Let at rengøre med en vandstråle.
  • Leveret i dele med samlevejledning.
  • 100% genanvendeligt.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 80 L
Kapacitet (engelsk) 13,2 gal.
Farve Hvid, Blå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale HDPE
Produkttype Affaldsspand