Få mere at vide
Gilac™ Økonomi-pedalbeholder med hjul
Beskrivelse
- Kompakt på trods af sin store kapacitet (60 L), tilpasser sig alle rum.
- Mellemstor størrelse (80, 120 L) opsamler en betydelig mængde affald, samtidig med at den kan tilpasses alle rum.
- Monteret på plastikhjul (55 mm diameter) for nem bevægelse.
- Lige håndtag for nem håndtering.
- Dimensioner:
- 700 mm højde, 490 mm dybde, 380 mm bredde
- 735 mm højde, 490 mm dybde, 415 mm bredde
- 875 mm højde, 510 mm dybde, 425 mm bredde
- Indendørs brug.
- Uigennemsigtige vægge.
- Det blå låg åbner med en pedal for at forhindre forurening. HACCP-kompatibel.
- Lige håndtag og to hjul (55 mm diameter) for nem bevægelse.
- Struktur og hjul lavet af HDPE: et holdbart, rustfrit materiale.
- Høj modstand mod temperaturer fra -40 °C til +90 °C.
- Let at rengøre med en vandstråle.
- Leveret i dele med samlevejledning.
- 100% genanvendeligt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 80 L |
| Kapacitet (engelsk) | 17,69 gal. |
| Farve | Hvid, Gul |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | HDPE |
| Produkttype | Affaldsspand |