Få mere at vide
Fisherbrand™ Almindelig økonomi PTFE rørestang
Artikelnummer. 11587572 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
12 mm
25 mm
40 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11587572
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver stabil omrøring. Den almindelige økonomi PTFE magnetiske rørestang arbejder inden for en bred vifte af forhold, lave priser fra producenten af store mængder.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Glat, rund profil til en bred vifte af anvendelser
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Diameter (engelsk) 0,125 tommer
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 12 mm
Materiale PTFE
Mængde 10/Pk.
Type Omrøringsbar