Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Type | PTFE omrørerstænger almindelig økonomi |