Få mere at vide
Fisherbrand™ Almindelig økonomi PTFE rørestang
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
12 mm
25 mm
40 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Giver stabil omrøring. Den almindelige økonomi PTFE magnetiske rørestang arbejder inden for en bred vifte af forhold, lave priser fra producenten af store mængder.
- Stabil, almen magnetisk rørestang
- Glat, rund profil til en bred vifte af anvendelser
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Diameter (engelsk) | 0,3125 tommer. |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Længde (engelsk) | 1.625 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Mængde | 10/Pk. |