Få mere at vide
BRAND™ Økonomisk afladningsspids til kompakte buretter
Artikelnummer. 10054240 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10054240 Polypropylen Hver
1 options
Artikelnummer. 10054240 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 11600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.70 DKK
    16.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.68 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Inkluderer skruelåg
  • Til PTFE stophaner
  • For SILBERBRAND, AR-GLAS™ Burette rør
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Til brug med (udstyr) PTFE stophane
    Materiale Polypropylen
    nr. pr. pakke 1
    Stophane materiale PTFE
    Type Udledning tip