Få mere at vide
Fisherbrand™ 100 - Almindelig digital varmecirkulationsrører med rustfrit stålbad
Artikelnummer. 17275556 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Dimensioner (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Temperaturområde:
Omgivelsestemperatur 15 °C til 100 °C
Omgivelsestemperatur 5 °C til 100 °C
Omgivende +5 °C til 100 °C
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Temperaturområde
17275556 12 l 360 x 330 x 395 mm Omgivende +5 °C til 100 °C
17215566 5 l 330 x 180 x 395 mm Omgivelsestemperatur 15 °C til 100 °C
17285556 18 l 540 x 330 x 395 mm Omgivelsestemperatur 5 °C til 100 °C
17295556 26 l 540 x 330 x 405 mm Omgivelsestemperatur 5 °C til 100 °C
17205566 38 l 730 x 333 x 450 mm Omgivelsestemperatur 5 °C til 100 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17275556
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Digital opvarmet cirkulationspumpe til generelle formål og rustfri tank til enkle applikationer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol.
Inkorporerer intelligent kontrol Optimisation TM (ICO) til adaptiv intelligent PID-temperaturstyring.
  • Stabilitet:± 0,05 °C
  • Klart, lyst 4-cifret LED-display
  • Enkel, intuitiv brugergrænseflade med drejeknap og to funktionsknapper
  • Model tilgængelig med eller uden T-klemme
  • Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
  • Fast over temperatur
  • 2-punkts brugerkalibrering
  • Visuel alarm
  • Tilbehør inklusive låg, stativer og dykkølere sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 3,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 12 l
Kondensator type Luftkølet
Kølekapacitet -15 °C (med valgfri dykkøler)
Flowhastighed 0 til 13 l/min.
Temperaturområde Omgivende +5 °C til 100 °C
Type Varmecirkulator med åbent bad
Ekstern Cirkulation Nej
Inkluderer 12 L Tank i rustfrit stål
Materiale Rustfrit stål
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 360 x 330 x 395 mm
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz