Få mere at vide
Fisherbrand™ 100 - Almindelig digital varmecirkulationsrører med rustfrit stålbad
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Inkorporerer intelligent kontrol Optimisation TM (ICO) til adaptiv intelligent PID-temperaturstyring.
- Stabilitet:± 0,05 °C
- Klart, lyst 4-cifret LED-display
- Enkel, intuitiv brugergrænseflade med drejeknap og to funktionsknapper
- Model tilgængelig med eller uden T-klemme
- Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
- Fast over temperatur
- 2-punkts brugerkalibrering
- Visuel alarm
- Tilbehør inklusive låg, stativer og dykkølere sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Kondensator type | Luftkølet |
| Flowhastighed | 0 til 13 l/min. |
| Temperaturområde | Omgivelsestemperatur 15 °C til 100 °C |
| Type | Varmecirkulator med åbent bad |
| Ekstern Cirkulation | Nej |
| Inkluderer | 5 L Tank i rustfrit stål |
| Materiale | Rustfrit stål |
| garanti | 3 år |
| Vis mere |