Få mere at vide
Fisherbrand™ 100 - Almindelig digital varmecirkulationsrører med rustfrit stålbad
Artikelnummer. 17205566 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Dimensioner (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Temperaturområde:
Omgivelsestemperatur 15 °C til 100 °C
Omgivelsestemperatur 5 °C til 100 °C
Omgivende +5 °C til 100 °C
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 17205566
Only null left
Add to basket
Add to basket
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Digital opvarmet cirkulationspumpe til generelle formål og rustfri tank til enkle applikationer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol.
Inkorporerer intelligent kontrol Optimisation TM (ICO) til adaptiv intelligent PID-temperaturstyring.
  • Stabilitet:± 0,05 °C
  • Klart, lyst 4-cifret LED-display
  • Enkel, intuitiv brugergrænseflade med drejeknap og to funktionsknapper
  • Model tilgængelig med eller uden T-klemme
  • Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
  • Fast over temperatur
  • 2-punkts brugerkalibrering
  • Visuel alarm
  • Tilbehør inklusive låg, stativer og dykkølere sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelsk) 10 gal.
Kapacitet (metrisk) 38 l
Kondensator type Luftkølet
Flowhastighed 0 til 13 l/min.
Temperaturområde Omgivelsestemperatur 5 °C til 100 °C
Type Varmecirkulator med åbent bad
Ekstern Cirkulation Nej
Inkluderer 38 L Tank i rustfrit stål
Materiale Rustfrit stål
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 730 x 333 x 450 mm
Spænding 220/240 V