Få mere at vide
Carbolite™ Economy Chamber Furnace
Artikelnummer. 12029862
Skift visning
Analyse tid:
Opvarmningstid: 43 min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Analyse tid Pakningsstørrelse
12029862 Opvarmningstid: 43 min. Hver
1 options
Artikelnummer. 12029862 Leverandør Carbolite™ Leverandørnr. ELF1114230SN+&02301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24820.00 DKK
    18655.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 6164.32 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Designed for light duty and general use up to 1100°C.
  • Maximum operating temperature 1100°C
  • Carbolite Gero 301 controller with single ramp to set point and process timer
  • Drop down door with air gap to minimize external temperature
  • Delayed start/process timer function as standard
  • Foams vacuum, low thermal mass insulation
  • Hard ceramic hearth fitted as standard
  • Ventilated via top mounted ceramic chimney
Tekniske data
Analyse tid Opvarmningstid: 43 min.
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Type Thermocouple Type: K
Strømforbrug 2600 w
Mål (L x B x H) Udvendig W x H: 450 x 630 mm
Dybde (metrisk) 520 mm
Vægt (metrisk) 31 kg
Watt 1300 w holding