Få mere at vide
Thermo Scientific™ Økonomicertificerede glas-VOA-ampuller med 0,125 tommer Septa
Artikelnummer. 16361668
Skift visning
Farve:
Ravgul
Artikelnummer. Farve
16361668 Ravgul
1 options
Artikelnummer. 16361668 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. GVB100A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00 DKK
    1094.66 DKK / Pakke med 100
    Spare 200.34 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Disse certificerede hætteglas er designet til indsamling af vandprøver til flygtige organiske analyser og fås i standardstørrelsen på 40 ml og har alt det væsentlige og ingen dikkedarer.
Septa-ampuller med alle nødvendigheder og ingen af de ekstra detaljer. Thermo Scientific™ Economy Certified VOA-ampuller med 0,125 tommer Septa er designet til indsamling af vandprøver til flygtig organisk analyse (VOA). Du får vores standard 40 ml VOA-ampuller, bearbejdet og certificeret til at opfylde EPA's præstationsbaserede specifikationer for flygtig organisk analyse. Analysecertifikat inkluderet i hvert tilfælde. Ingen stregkodning eller andre tilføjelser; holder omkostningerne nede samtidig med, at behovet for at vaske og certificere ampuller elimineres internt.
Funktioner:
  • Klart hætteglas designet til vandprøveindsamling til flygtig organisk analyse (VOA)
  • Hætteglass skulderhældning optimeret for at forhindre luftbobler i klemme
  • Klare eller ravgule hætteglas; rav anbefales til lysfølsomme analytter
  • Fås i standardstørrelsen 40 ml
  • Hvid polypropylenhætte med åben top med standard 0,125 tommer tyk PTFE-foret silikoneskillevæg
  • Septum permanent bundet til hætten for en sikker forsegling
  • Direkte kompatibel med automatisering
  • Lukninger samlet til hætteglas
  • Bulk pakket 100/cs
Indeholder: Økonomi
Certificerede hætteglas:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen
  • Spånpladedeleremballage til at afbøde og beskytte hætteglas under forsendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EP 40mL Hætteglas rav 0,125 tommer bundet septum certificeret bulk uden stregkoder
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Glas (type 1)
Volumen (metrisk) 40 mL
Septum PTFE-foret silikone
Højde (engelsk) 3,75 tommer.
Niveau Certificeret
nr. pr. sag 100
Udskiftning af lukning NA
Volumen (engelsk) 1 oz.
Volumen (metrisk) i alt 40 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Septa-hætte (bundet)
Mængde 100 Cs.
Tykkelse (metrisk) 3.17 mm
Lukkestørrelse 24-414
Til brug med (udstyr) Flygtig organisk analyse
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede hætteglas opfylder eller overgår EPA's præstationsbaserede standarder for flygtig organisk analyse; Fremstillet under et certificeret ISO kvalitetsstyringssystem.
Højde (metrisk) 95 mm
Produkttype Hætteglas