Få mere at vide
Fisherbrand™ Mekanisk bordtæller
Artikelnummer. 11334095 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Oversigt:
6-nøgletæller
9-nøgletæller
Længde (metrisk):
250 mm
320 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11334095 6-nøgletæller 250 mm Hver
11344095 9-nøgletæller 320 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.00 DKK
    1480.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1400.00 DKK
    48% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tryk på tasterne i den relevante blodcellekategori for at holde styr på tællinger. Mechanical Benchtop Counter er en økonomisk løsning til at tælle blodceller, bakteriekolonier og andre former for gentagen tælling.
  • Hver nøgle optager op til 999
  • Samlet vindue holder styr på det samlede antal anslag lavet på alle andre taster
  • Klokken ringer, når i alt når 100 blodlegemenøglemærker
    • HS5360A:
      • Baso., Eosin., Mono., Lymf., Poly., og Total,
      • Måler 250 x 76 x 56 mm
    • HS5360B:
      • Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymf., Mono. og Total,
      • Måler 320 x 76 x 56 mm
Tekniske data
Produkttype Mekanisk tæller
Display Type Mekanisk
Oversigt 6-nøgletæller
Model- HS5360A
Mængde 1 stk.
Højde (engelsk) 2,2''
Højde (metrisk) 56 mm
Længde (engelsk) 9,8 tommer
Længde (metrisk) 250 mm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76 mm
Inkluderer Etiketter: Baso., Eosin., Mono., Lymph., Poly., og Total