Få mere at vide
Cole Parmer™ Økonomisk gradueret polypropylencylinder
Artikelnummer. p-7161079 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15777968
Brand: Cole Parmer™ 0613770
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen (PP) cylindre giver meget god kemisk resistens.
  • Møde ISO Standard 6706.
  • Kalibreret til at indeholde til måling af endelige volumener.
  • Støbte gradueringer for holdbarhed.
  • Polypropylen konstruktion giver meget god kemikalieresistens.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance ISO 6706
Kalibrering At indeholde
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Base Type Sekskantet
Type Gradueret cylinder