Få mere at vide
Cole Parmer™ Økonomisk gradueret polypropylencylinder
Artikelnummer. 15797968 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15797968 50 mL Hver
15777968 10 mL Hver
15787968 - Hver
15707978 100 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15797968 Leverandør Cole Parmer™ Leverandørnr. 0613774
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Polypropylen (PP) cylindre giver meget god kemisk resistens.
  • Møde ISO Standard 6706.
  • Kalibreret til at indeholde til måling af endelige volumener.
  • Støbte gradueringer for holdbarhed.
  • Polypropylen konstruktion giver meget god kemikalieresistens.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance ISO 6706
Kalibrering At indeholde
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Base Type Sekskantet
Produkttype Gradueret cylinder