Beskrivelse
- Møde ISO Standard 6706.
- Kalibreret til at indeholde til måling af endelige volumener.
- Støbte gradueringer for holdbarhed.
- Polypropylen konstruktion giver meget god kemikalieresistens.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Certificeringer/compliance | ISO 6706 |
| Kalibrering | At indeholde |
| Gradueringer | 1 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Rund |
| Base Type | Sekskantet |
| Type | Gradueret cylinder |