Få mere at vide
Jenway™ Økonomisk flammefotometer
Artikelnummer. 12461250
Skift visning
Type:
Økonomisk flammefotometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12461250 Økonomisk flammefotometer Hver
1 options
Artikelnummer. 12461250 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 8305502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43430.00 DKK
    33100.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 10329.84 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Økonomisk flammefotometer har en automatisk gasslukning, der sikrer operatørens sikkerhed.
  • Enheden leveres med Na + , K + , Li + , Ca + og Ba + filtre
Tekniske data
Spænding 115 V
Frekvens 50/60 Hz
Type Økonomisk flammefotometer