Få mere at vide
Cole-Parmer™ Økonomisk kørsel
Artikelnummer. 15229159 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Hastighed:
150 til 4000 omdr./min
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighed Pakningsstørrelse
15229159 150 til 4000 omdr./min Hver
1 options
Artikelnummer. 15229159 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0700390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18470.00 DKK
    14824.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 3645.82 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Ordreinfo
TemperatureMetric Range
Tekniske data
Elektriske krav 0 til 24 VDC
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Motortype PM børste, TENV
Min. Driftstemperatur (metrisk) 4 °C
Samlet højde (metrisk) 7.6 cm
Samlet længde (metrisk) 10.1 cm
Samlet bredde (metrisk) 7.6 cm
Hastighed 150 til 4000 omdr./min