Få mere at vide
Ansell™ Econohands™ 87-190 Series Gul naturgummi latex ekstra tynde handsker
Artikelnummer. 12697011 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12697011
Brand: Ansell™ 87190100BP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Econohands™ 87-190 Series Gul naturgummi latex ekstra tynde handsker - Ekstra tynd handske for fremragende følsomhed. Specielt behandlet for at mindske risikoen for allergiske reaktioner.
  • Specielt behandlet for at mindske risikoen for allergiske reaktioner.
  • Tykkelse på 0,35 mm, giver enestående følsomhed.
  • Fremragende pris/kvalitetsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Gummi latex
Manchet materiale Naturgummi latex
Applikationer Industrial
Belægningsmateriale Naturgummi latex
Farve Yellow
Latex fri Nej
Materiale Rubber Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.0138 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.35 mm
Produkttype Ekstra tynde handsker
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 0.0138 in.
Tykkelse (metrisk) 0.35 mm
Handske manchet farve Gul
Handske manchet stil Lige
Liner materiale Bomuld flocking
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Væske- og mekanisk modstandsdygtig
Serie 87-190