Få mere at vide
Ansell™ Econohands™ 87-190 Series Gul naturgummi latex ekstra tynde handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Specielt behandlet for at mindske risikoen for allergiske reaktioner.
- Tykkelse på 0,35 mm, giver enestående følsomhed.
- Fremragende pris/kvalitetsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Gummi latex |
| Manchet materiale | Naturgummi latex |
| Applikationer | Industrial |
| Belægningsmateriale | Naturgummi latex |
| Farve | Yellow |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Rubber |
| Produkttype | Ekstra tynde handsker |
| Størrelse | 7 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.35 mm |
| Vis mere |