Få mere at vide
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Bestrålet værktøj og dæksler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15506180 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Glat strik polyester, Polyester, Polyester
Tekstureret polyester, Polyester, Polyester
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15506180 Tekstureret polyester, Polyester, Polyester Pakke med 12
15516180 Glat strik polyester, Polyester, Polyester Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15506180 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. ECC1114IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3150.00 DKK
    2916.88 DKK / Pakke med 12
    Spare 233.12 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Denne adapter til gardinrensning af rustfrit stål fungerer med et udvalg af slipcovers for at give en enkel metode til at rense gardiner i renrumsstrimler ved at klemme toppen af båndet fast og glide ned, hvilket effektivt renser begge sider på én gang. Adapteren forbindes til ethvert af SSU-seriens håndtag.
De Micronova Econo CurtainCleaner™ Værktøjet har to 14-tommers stangklemmer, der griber gardinet ved dets øverste tilslutning og glider ned for at påføre eller suge rengøringsmidlet på begge sider af gardinet på én gang. Betrækkene fås i enten glat eller tekstureret polyester, med et lag skum, der holder på desinfektionsmiddel og letter vridningen.
  • Enkelt klemmeværktøj til rengøring af vinylstrimmelgardiner
  • Elektropoleret rustfri ståladapter med dobbelte 14'' stangklemmer
  • Renser begge sider af stripgardinet på samme tid
  • Betræk fås i et udvalg af stoffer til specialrengøring:
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
  • Designet til rene og kontrollerede miljøer
  • Adapter forbindes til SSU-seriens håndtag for udvidet rækkevidde
  • Gammabestrålede dæksler fås til aseptiske områder
  • Holder til alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer)
Produkttype Bestrålet fladt moppedæksel
Længde (engelsk) 14''
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 35.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Bredde (engelsk) 2''
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Rengøring og desinfektion Cleanroom Strip Gardiner
Farvekodet Nej
Materiale Tekstureret polyester, Polyester, Polyester