Få mere at vide
Econazol, TRC
Artikelnummer. 30388279
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30388279 1 g
1 options
Artikelnummer. 30388279 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE3260031G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Econazole
CAS 27220-47-9
Molekylær formel C18 H15 Cl3 N2 O
Mængde 1 g
Synonym Econazole, 1-[(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, 1H-Imidazole, 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, Imidazole, 1-[2,4-dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), (±)-Econazole, 1-[2,4-Dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]imidazole, Econazole, NSC 187789
InChI formel InChI=1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2
SMIL Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1
IUPAC navn 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazol
Molekylvægt (g/mol) 381.68
Formel vægt 380.025