Få mere at vide
Econazol Nitrat, TRC
Artikelnummer. 30369856
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30369856 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30369856 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE326000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Econazole Nitrate
CAS 24169-02-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H15 Cl3 N2 O . H N O3
Mængde 500 mg
Synonym Econazole Nitrate, 1-[(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Miconazole Nitrate Imp. B (EP) as Nitrate, (±)-1-[2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole mononitrate, 1-[2,4-Dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]imidazole mononitrate, (±)-Econazole nitrate, 1-[2-(4-Chlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole nitrate, Econazole nitrate, Ecostatin, Epi-Pevaryl, Gyno-Pevaril, Gynoryl, Ifenec, Micofugal, Micogin, NSC 243115, Palavale, Pargin, Pevaryl, R 14827, SQ 13050, Spectazole
InChI formel InChI=1S/C18H15Cl3N2O.HNO3/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21;2-1(3)4/h1-9,12,18H,10-11H2;(H,2,3,4)
SMIL O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1
IUPAC navn 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazol; Salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 444.7
Formel vægt 443.0206
Procent renhed >95