Få mere at vide
Econazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049563
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049563 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30049563 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3432.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Econazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Econazole
CAS 27220-47-9
Analyt- eller komponentnavne Econazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H15 Cl3 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Econazole, 1-[(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, 1H-Imidazole, 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, NSC 187789, Imidazole, 1-[2,4-dichloro-beta-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), (+/-)-Econazole, 1-[2,4-Dichloro-beta-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]imidazole
InChI formel InChI=1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2
SMIL Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1
IUPAC navn 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazol
Molekylvægt (g/mol) 381.68
Mængde 250 mg
Formel vægt 380,025 g/mol