Få mere at vide
Econazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463105
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463105 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463105 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3432.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Econazole
CAS 27220-47-9
Analyt- eller komponentnavne Econazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H15 Cl3 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Econazole, 1-[(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, 1H-Imidazole, 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, NSC 187789, Imidazole, 1-[2,4-dichloro-beta-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), (+/-)-Econazole, 1-[2,4-Dichloro-beta-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]imidazole
InChI formel InChI=1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2
Løsningstype Fedt
SMIL Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1
IUPAC navn 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 381.68
Mængde 10 mg
Formel vægt 380,025 g/mol