missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Econazole EP Impurity B Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Econazole EP Impurity B Hydrochloride |
| CAS | 2334059-11-7 |
| Molekylær formel | C15H14Cl3NO . HCl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-((4-chlorobenzyl)oxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-amine, hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14Cl3NO/c16-11-3-1-10(2-4-11)9-20-15(8-19)13-6-5-12(17)7-14(13)18/h1-7,15H,8-9,19H2 |
| SMIL | ClC1=CC=C(COC(CN)C2=CC=C(C=C2Cl)Cl)C=C1.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.6 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?