Få mere at vide
EcoLume LC væske, MP Biomedicals
Artikelnummer. 15732252 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 gal.
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
15.14 L
3.79 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15732252 4 x 1 gal. 15.14 L
15722252 1 gal. 3.79 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15732252 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0188247004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6590.00 DKK
    6276.59 DKK / 15.14 L
    Spare 313.41 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Flydende scintillationscocktails; EcoLume; MP Biomedicinsk; Biologisk nedbrydeligt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Liquid Scintillation Cocktails
Mængde 4 x 1 gal.