Få mere at vide
EcoLume LC væske, MP Biomedicals
Artikelnummer. 15722252 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 gal.
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
15.14 L
3.79 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15722252 1 gal. 3.79 L
15732252 4 x 1 gal. 15.14 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15722252 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0188247001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2570.00 DKK
    2444.81 DKK / 3.79 L
    Spare 125.19 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flydende scintillationscocktails; EcoLume; MP Biomedicinsk; Biologisk nedbrydeligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Liquid Scintillation Cocktails
Mængde 1 gal.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EcoLume Liquid Scintillation Fluid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethoxylated nonylphenol, phenylxylyethane-PXE