Få mere at vide
Ecolite(+) LC væske, MP Biomedicals
Artikelnummer. 15742252 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 gal.
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
15.14 L
3.79 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15742252 1 gal. 3.79 L
15752252 4 x 1 gal. 15.14 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15742252 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0188247501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2600.00 DKK
    2476.15 DKK / 3.79 L
    Spare 123.85 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Flydende scintillationscocktails; Ecolite(+); MP Biomedicinsk; Biologisk nedbrydeligt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Liquid Scintillation Cocktails
Mængde 1 gal.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ecolite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: phenylxylylethane, nonylphenol