Få mere at vide
Velp Scientific ECODryBlock / Tørblok Varmeapparat
Artikelnummer. 31703667 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
5 °C til 165 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
31703667 5 °C til 165 °C
1 options
Artikelnummer. 31703667 Leverandør Velp Scientific Leverandørnr. SA101A0700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6012.51 DKK
    5672.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 340.11 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Modulær, digital og præcis tørblokvarmer designet til prøveforberedelse, inkubation, DNA-denaturering, enzymatiske reaktioner og kulturmedietest.
Velp Scientifica ECODryBlock er en moderne, alsidig tørblokvarmer designet til præcis temperaturkontrol og fleksible laboratoriearbejdsgange.
Funktionsegenskaber
  • Moderne, intuitiv brugerflade med 7 tommer. ControlPad med kapacitiv touchskærm og holdbar, kemikalieresistent glasoverflade.
  • Fleksibel konfiguration: en ControlPad kan håndtere op til to varmemoduler, hver med op til to aluminiumsblokke (95 x 76 x 51 mm).
  • Uafhængig kontrol af temperatur (op til 165 °C) og timere for hvert modul.
  • Bredt udvalg af udskiftelige aluminiumsblokke , der egner sig til forskellige hætteglas, rør og cuvetter.
  • Valgfrit gennemsigtigt låg skaber en varm luftkappe, minimerer varmetab og sikrer ensartet temperaturfordeling.
  • Eksterne Pt100- og Pt1000-sonder muliggør præcis temperaturovervågning og -kontrol direkte i blok- eller prøvebeholderen.
Applikationer
  • DNA/RNA-ekstraktion og rensning
  • Enzymatiske reaktioner
  • Aktivering af cellekulturer
  • DNA- og proteindenaturering
  • Forberedelse af test og kliniske tests
  • Smelte- og kogepunktbestemmelse
  • Kulturmedietests
  • Andre analytiske protokoller
Tilbehør Nødvendigt
  • Enheden skal ordnes med blok(er)
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, UKCA
Controller type ControlPad
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 165 °C
Type Tørblokvarmer
Vise Digital
Antal blokke 2 (solgt separat)
Temperatur nøjagtighed 0,5 °C
Temperaturstabilitet ±0,2 °C ved 37 °C, ±0,4 °C ved 60 °C, ±0,5 °C ved 165 °C
Temperaturensartethed ±0,2 °C ved 37 °C, ±0,4 °C ved 60 °C, ±0,5 °C ved 165 °C
Stopur 1 min. til 99 timer. 59 min.
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 228 x 350 x 92.5 mm
Vægt (engelsk) 4.6 lb.
Vægt (metrisk) 2.1 kg
Spænding 115/230 V