Få mere at vide
Velp Scientifica™ ECO 8 termoaktorer til COD-analyse
Shop alle Velp produkter
Længde (metrisk):
135 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Temperaturen løber op til 160 °C
- COD analyseret på kun 30 minutter
- Fem arbejdstemperaturer kan vælges
- Reagensglasdæksel, varmeblokbeskyttelse og sikkerhedstermostat for at øge sikkerheden og pålideligheden
- Kan behandle 8 prøver iØ 16 mm reagensglas plus en prøve iØ 22 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | COD analyse |
| Rækkevidde | Temperaturindstillinger på 70° , 100° , 120° , 150° og 160 °C |
| Længde (metrisk) | 135 mm |