Få mere at vide
Velp Scientifica™ ECO6 termoaktor til COD-analyse
Shop alle Velp produkter
Rækkevidde:
Timeren kan indstilles fra 1 til 199 minutter eller kontinuerligt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Elektronisk temperaturkontrol
- Temperaturregulering fra omgivelsestemperatur til 200 °C
- Analysetiden kan indstilles fra 1 til 999 minutter eller kontinuerligt
- Behandler op til 6 x 200 ml reagensglas,Ø 42 mm eller 6 x 22 mm reagensglas eller 18Ø 16 mm reagensglas
- LCD nedtællingsdisplay viser temperaturen og resterende tid
- COD-analyse på kun 30 minutter ved 160 °C
- Rør med en diameter på 16 mm minimerer reagensforbruget
- LCD-display for øjeblikkelig forståelse
- Automatisk nedlukning ved kørselsende
- Akustiske signaler, fx ved nedlukning
- Antisplash-klokker beskytter brugeren og andre prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kemisk Oxygen Demand Thermoreactor |
| Til brug med (applikation) | Analyse af vand |
| Rækkevidde | Timeren kan indstilles fra 1 til 199 minutter eller kontinuerligt |
| Testmetode | TORSK |
| Type | 230 V / 50-60 Hz |
| Dimensioner (L x B x H) | 198 x 132 x 319 mm |