Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eco32I (EcoRV) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10829180 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2000 U
4.000 enheder
5 x 2.000 enheder
Pakningsstørrelse:
2000 enheder
4000 enheder
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10829180 4.000 enheder 4000 enheder
10369529 2000 U 2000 enheder
11873823 5 x 2.000 enheder Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10829180 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER0305
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eco32I (EcoRV) restriktionsenzymet genkender GAT^ATC-steder og skærer bedst ved 37 °C i R-buffer (isoschizomerer: EcoRV).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet– streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Applikationer
  • Molekylær kloning
  • Kortlægning af restriktioner
  • Genotypebestemmelse
  • Sydlige Blot
  • Restriktionsfragmentlængdepolymorfi (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym Eco32I (EcoRV)
Kompatibel buffer 10X buffer R
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 4.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning