Få mere at vide
Fisherbrand™ ECO 25 termoaktor til COD-analyse
Artikelnummer. 11751304 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Rækkevidde:
70° , 100° , 120° , 150° og 160 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Rækkevidde unitSize
11751304 70° , 100° , 120° , 150° og 160 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11751304
Gør det muligt for brugeren at bestemme parametre som COD, nitrogenholdige og phosphorholdige forbindelser. Fisherbrand™ ECO 25 Thermoreactor for COD-analyse muliggør forberedelse af prøver ved hjælp af våd fordøjelse til bestemmelse af metalliske og ikke-metalliske grundstoffer i organiske og uorganiske materialer.
  • COD analyseret på kun 30 minutter
  • Akustisk signal og automatisk slukning i slutningen af hver cyklus
  • Fem funktionsvalgbare temperaturer: (70° , 100° , 120° , 150° og 160 °C)
  • Reagensglasdæksel, varmeblokbeskyttelse og sikkerhedstermostat for at øge sikkerheden og pålideligheden
Tekniske data
Oversigt Termoaktor
Rækkevidde 70° , 100° , 120° , 150° og 160 °C