Få mere at vide
Velp Scientifica™ ECO16 termoaktor til COD-analyse
Artikelnummer. 11761953 Shop alle Velp produkter
Rækkevidde:
Timeren kan indstilles fra 1 til 199 minutter eller kontinuerligt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11761953
Brand: Velp Scientifica™ F10100126
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velp Scientifica™ ECO16 Termoaktor til COD-analyse med indstillelig temperatur (op til °165 C) og driftstid (op til 999 minutter).
  • Elektronisk temperaturkontrol
  • Temperaturregulering fra omgivelserne til 165 °C
  • Analysetiden kan indstilles fra 1 til 999 minutter eller kontinuerligt
  • Behandler op til 14 xØ 16 mm ml reagensglas
  • Plus 2 xØ 22 mm reagensglas samtidigt
  • LCD nedtællingsdisplay viser temperaturen og resterende tid
  • COD-analyse på kun 30 minutter ved 160 °C
  • Rør med en diameter på 16 mm minimerer reagensforbruget
  • Automatisk nedlukning ved kørselsende
  • Akustiske signaler, fx ved nedlukning
  • Anti-stænk cover beskytter brugeren
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, CB-certifikat, cNEMKOus
Til brug med (applikation) Kemisk iltbehovsanalyse
Antal prøver 16
Rækkevidde Timeren kan indstilles fra 1 til 199 minutter eller kontinuerligt
Testmetode TORSK
Type 230 V / 50-60 Hz