Få mere at vide
Novus Biologicals™ Eco1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18667591 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18667591 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18667591 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00114799T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori DNA Repair, Lipid and Metabolism
Mål Eco1
Synonym CTF7 homolog 1, EC 2.3.1.-, ECO1 homolog 1, EFO1CTF, EFO1p, ESO1 homolog 1, ESO1A930014I12Rik, Establishment factor-like protein 1, Establishment of cohesion 1 homolog 1, establishment of cohesion 1 homolog 1 (S. cerevisiae), hEFO1, KIAA1911ECO1, MGC105022, N-acetyltransferase ESCO1
Gen symbol ESCO1