Få mere at vide
Uvex™ Eco laboratoriefrakke i 100 % bomuld til kvinder, normal pasform
Artikelnummer. 15388742 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15388742 3X-Large -
15328742 X-Small -
15338742 Lille -
15348742 Medium Hver
15358742 Større Hver
15368742 X-Large -
15378742 2X-stor -
15398742 4X-stor -
15308752 5X-stor -
15318752 6X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15388742 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8150907
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Laboratoriefrakke til kvinder, der er ideel til dagligt arbejde og velegnet til industriel vask. Har en let skræddersyet pasform og flere lommer til praktisk opbevaring.
  • Ideel til det daglige arbejde og velegnet til industriel vask
  • Påsyede lommer i siderne med venstre brystlomme til praktisk opbevaring
  • Normal pasform med præformede sømme
  • Justerbare manchetter
  • Skjult frontpanel
  • Reverskrave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse 3X-Large
Køn Kvinders
Materiale Bomuld
Farve Hvid
Lukketype Snaps
Manchet stil Stud-fastgjort
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Modstand Ingen
Stil Fast
Antal lommer 3
Krave type Revers
Ærmestil Fuld længde
Størrelse (engelsk) Bryst 48 tommer
Størrelse (metrisk) bryst 121.9 cm
Længde (metrisk) 105 cm