Få mere at vide
Uvex™ Eco laboratoriefrakke i 100 % bomuld til kvinder, normal pasform
Artikelnummer. 15358742 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15358742
Brand: Uvex™ 8150904
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratoriefrakke til kvinder, der er ideel til dagligt arbejde og velegnet til industriel vask. Har en let skræddersyet pasform og flere lommer til praktisk opbevaring.
  • Ideel til det daglige arbejde og velegnet til industriel vask
  • Påsyede lommer i siderne med venstre brystlomme til praktisk opbevaring
  • Normal pasform med præformede sømme
  • Justerbare manchetter
  • Skjult frontpanel
  • Reverskrave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse Større
Køn Kvinders
Materiale Bomuld
Farve Hvid
Lukketype Snaps
Manchet stil Stud-fastgjort
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Modstand Ingen
Stil Fast
Antal lommer 3
Krave type Revers
Ærmestil Fuld længde
Størrelse (engelsk) Bryst 42 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 106.7 cm
Længde (metrisk) 105 cm